Vai a
SML2353
GPR39-C3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-Chloro-4-[[[2-(methylamino)-6-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, TC G-1008, TC-G-1008
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.80
CHF 63.58
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 302.00
CHF 256.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19ClN6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 63.58
Prezzo di listinoCHF 74.80Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=CC(NCC3=C(Cl)C=C(NS(C)(=O)=O)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H19ClN6O2S/c1-20-18-23-16(15-5-3-4-8-21-15)10-17(24-18)22-11-12-6-7-13(9-14(12)19)25-28(2,26)27/h3-10,25H,11H2,1-2H3,(H2,20,22,23,24)
InChI key
DRSZMILOMUPIBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GPR39-C3 (TC-G-1008) is an orally available, potent and selective potent agonist of GPR39 that increases GLP-1 secretion in mice. GPR39-C3 exhibits showing an antidepressant-like effect in the forced swim test in mice.
orally available, potent and selective potent agonist of GPR39
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2739SML1445SML2738
GPR39-C3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2353
GPR39-C3
SM1-71-R ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2739
SM1-71-R
WZ4003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1445
WZ4003
SM1-71 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2738
SM1-71
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)