Vai a
SML2263
Ladostigil tartrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-(N-Propargylaminoindan-5-yl)-ethyl methyl carbamate tartrate (2:1), TV-3326, TV3326
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 89.30
CHF 75.90
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 360.00
CHF 306.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O2 · 0.5C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 75.90
Prezzo di listinoCHF 89.30Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H]3CCc4c3cc(cc4)OC(=O)N(CC)C)CC#C.N([C@@H]1CCc2c1cc(cc2)OC(=O)N(CC)C)CC#C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C16H20N2O2.C4H6O6/c2*1-4-10-17-15-9-7-12-6-8-13(11-14(12)15)20-16(19)18(3)5-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*1,6,8,11,15,17H,5,7,9-10H2,2-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*15-;1-,2-/m111/s1
InChI key
PRLVBVAJMQZMJN-OGOSNNLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Ladostigil, a carbamate is also a butyryl cholinesterase (BuChE) inhibitor.[1] It possesses anti-inflammatory property and effectively reduces the levels of tumor necrosis factor α (TNF-α) in lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages.[1] It provides protection to cardiomyocytes.[2] Ladostigil has neuroprotective functionality and has the potential to treat mild cognitive impairment (MCI) and spatial memory deficits development.[3] It also exhibits protective effects during oxidative and nitrative stress.[3]
Multifunctional drug designed to treat Alzhemier′s disease by combining in a single molecule the neuroprotective/neurorestorative effects of the (MAO)-B inhibitor rasagiline with the cholinesterase (ChE) inhibitory activity of rivastigmine.
Multifunctional drug designed to treat Alzhemier′s disease by combining in a single molecule the neuroprotective/neurorestorative effects of the (MAO)-B inhibitor rasagiline with the cholinesterase (ChE) inhibitory activity of rivastigmine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2351SML0881M5449
MKT-077 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M5449
MKT-077
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
orange to red
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML2263-5MG04061835504961
SML2263-25MG04061835504954