Vai a
SML0510
S 26948
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[4-[2-(6-Benzoyl-2-oxo-3(2H)-benzothiazolyl)ethoxy]phenyl]methyl]-propanedioic acid 1,3-dimethyl ester, S26948
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
CHF 106.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H25NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 106.25
Prezzo di listinoCHF 125.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(OCCN2C(=O)Sc3cc(ccc23)C(=O)c4ccccc4)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C28H25NO7S/c1-34-26(31)22(27(32)35-2)16-18-8-11-21(12-9-18)36-15-14-29-23-13-10-20(17-24(23)37-28(29)33)25(30)19-6-4-3-5-7-19/h3-13,17,22H,14-16H2,1-2H3
InChI key
NSMJEHGOMXSLCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S 26948 belongs to the non-thiazolidinedione (TZD) class of drugs. It has the potential to treat diabetes and atherogenesis.[1]
S 26948 is a partial PPARγ agonist; selective PPARγ modulator (SPPARγM).
S 26948 is a selective PPARγ modulator (SPPARγM). S 26948 is as effective as rosiglitazone in reducing insulin resistance and lipid homeostasis, but does not increase body or white adipose tissue weight. S 26948 also leads to different co-activatior recruitment to PPARγ than rosiglitazone.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1937S5951SML0461
S 26948 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0510
S 26948
SN-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1937
SN-6
SW02
Sigma-Aldrich
S5951
SW02
PH-002 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0461
PH-002
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)