Vai a
S9256
Sulfanilic acid azochromotrop
≥80% purity, powder
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalene disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt, SPADNS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 84.30
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 328.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H9N2Na3O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
245-803-9
MDL number:
CHF 84.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sulfanilic acid azochromotrop, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
composition
Carbon: 26.0-35.0%
Nitrogen: 3.6-5.9%
technique(s)
titration: suitable
color
dark red
solubility
water: 10 mg/mL
λmax
505-510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChI key
AEHGQXKBQBMQEK-GLCFPVLVSA-K
General description
Sulfanilic acid azochromotrop is commonly known as SPADNS.
Application
Sulfanilic acid azochromotrop, commonly known as SPADNS, is used mostly as an indicator for complexometric determinations of transition metals like zirconium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1419141194861286
Sulfanilic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1419
Sulfanilic Acid
Ponceau S Dye content 75 %
Sigma-Aldrich
141194
Ponceau S
Orange G certified by the BSC, Dye content 80 %
Sigma-Aldrich
861286
Orange G
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
-
color
-
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥80%
assay
-
assay
-
assay
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Mechanism of azo dye degradation in Advanced Oxidation Processes: Degradation of Sulfanilic Acid Azochromotrop and its parent compounds in aqueous solution by ionizing radiation
Tamas Palfi
Radiation Physics and Chemistry (2011)
Mammalian Proteasome Subpopulations with Distinct Molecular Compositions and Proteolytic Activities*
Oliver Drews
Molecular and Cellular Proteomics (2007)
Sanjit Saha et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(42), 28588-28595 (2017-10-19)
The surface electronic properties of graphene oxide (GO) were modified through reduction and functionalization. Non-covalent functionalization was found to be superior compared to covalent functionalization due to the formation of few-layer graphene with a low defect content and average crystalline
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S9256-50G04061835348084
S9256-25G04061836961312
S9256-10G04061836961305