Vai a
S8636
Piruvato di sodio
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.04
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Form:
solution
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioReagent
form
solution
concentration
100 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Il sodio piruvato è usato dalle cellule come fonte accessibile di carboidrati. Inoltre, è coinvolto nel metabolismo degli aminoacidi e dà inizio al ciclo di Kreb.′ Per la maggior parte delle applicazioni nelle colture cellulari, la soluzione 100 mM deve essere diluita 1:100.
La soluzione di piruvato di sodio è stata usata in diversi tipi di terreni di coltura cellulare.[1][2][3]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Dashan Dong et al.
Light, science & applications, 9, 11-11 (2020-02-07)
The emergence of super-resolution (SR) fluorescence microscopy has rejuvenated the search for new cellular sub-structures. However, SR fluorescence microscopy achieves high contrast at the expense of a holistic view of the interacting partners and surrounding environment. Thus, we developed SR
Deyanira Pérez-Morales et al.
PLoS pathogens, 13(7), e1006497-e1006497 (2017-07-14)
The evolution of bacterial pathogenicity, heavily influenced by horizontal gene transfer, provides new virulence factors and regulatory connections that alter bacterial phenotypes. Salmonella pathogenicity islands 1 and 2 (SPI-1 and SPI-2) are chromosomal regions that were acquired at different evolutionary
Refael Minnes et al.
Scientific reports, 7(1), 4381-4381 (2017-07-01)
The vast majority of cancer related deaths are caused by metastatic tumors. Therefore, identifying the metastatic potential of cancer cells is of great importance both for prognosis and for determining the correct treatment. Infrared (IR) spectroscopy of biological cells is