Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@@H](C[C@H](OC(C)=O)C(=O)[C@]3([H])[C@@]1(C)C[C@H](OC2=O)c4ccoc4)C(=O)OC
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprk1(29335)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S8071-1MG | 04061826203637 |