Vai a
S7067
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Sinonimo/i:
4-(4-fluorofenil)-2-(4-idrossifenil)-5-(4-piridil)-1H-imidazolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 218.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 864.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 218.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow, to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
InChI key
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
SB202190 contribuisce ad incrementare la capacità di auto-rinnovamento di cellule staminali neuralidi topo privo del gene NPC1.
Application
SB 202190 è stato usato per inibire l′attivazione di p38 nelle cellule MCF75, di macrofagi di topo6 e delle cellule HepG2.7
Il SB è stato usato:
  • per condurre ricerche sul ruolo di segnalazione della proteina-chinasi attivata da mitogeni p38 (MAPK) nell′induzione dell′infezione da reovirus
  • come inibitore della p38α in esperimenti in vivo finalizzati allo studio del suo impatto nell′insorgere e nella progressione dell′adenocarcinoma nei tessuti della mucosa del colon di topo APC Min/+.
  • Come componente di un terreno BC basico per la coltura di cellule progenitrici basali.
  • come componente di un terreno per cellule endometriali normali o tumorali per la coltura di organoidi.[1]
Biochem/physiol Actions
SB 202190 è un inibitore altamente selettivo, potente e permeabile alle cellule della MAP chinasi p38. SB 202190 si lega all′interno della tasca dell′ATP della chinasi attiva (Kd = 38 nM, misurata nella p38 umana ricombinante) e inibisce selettivamente la p38α e le β isoforme.
Features and Benefits
Questo composto viene presentato nella pagina MAPK dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (Manuale della classificazione dei recettori e della trasduzione dei segnali). Per visitare altre pagine del manuale, fare clic qui.
Questo composto è stato sviluppato da GlaxoSmithKline. Per sfogliare l'elenco degli altri composti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati farmaci, fare clic qui.
Legal Information
Venduto a fini di ricerca ai sensi dell′accordo con Glaxo­Smith­Kline
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8307559388S7071
SB 202190 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7067
SB 202190
SB 203580 solid, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8307
SB 203580
SB 202190 SB 202190, CAS 152121-30-7, is a potent, reversible, competitive inhibitor of p38. Inhibits p38 phosphorylation of myelin basic protein. Blocks the activity of p38β (Ki = 16 nM; IC50 = 350 nM).
Millipore
559388
SB 202190
SD-208 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S7071
SD-208
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 202190
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the shelf life of this product when stored as indicated?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. Hello, we plan to use this product for organoid culture. Could you please confirm if it needs to be filtered with a 0.22 µm filter after reconstitution? Best regards, Jihye
    1 answer
    1. The protocol for 3dGRO® Gastrointestinal Organoids SCC310-SCC370 describes reconstituting this product to 20 mM in DMSO, followed by filter sterilization of the 2X Intestinal Media Supplement using a 0.2 μm filter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/108/677/scc310-370-userguide-ms.pdf
      Helpful?
  3. 此试剂配制为溶液后储存温度是多少,可以储存多久?
    1 answer
    1. When reconstituted in DMSO at 10 mg/mL, stock solutions are stable for up to 6 months when stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.