Vai a
S3146
Micro-dissecting scissors
size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel
Sinonimo/i:
Scissors for Dissection, cutting tool, dissecting device, dissecting tool, hand shears
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.70
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
CHF 42.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
straight, sharp point stainless steel
size
4 1/4 in.
Application
Micro-dissecting scissorshave been used:
  • to decapitate mice embryos and to cut the limbs and tail
  • todissect the abdominal cavity and the testes of male mice[1]
  • to cut open theabdominal cavity and peritoneum to expose embryo sacs from female mice[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3271F414258382
Micro-dissecting scissors size 4 in., curved, sharp point stainless steel
S3271
Micro-dissecting scissors
material
straight, sharp point stainless steel
material
curved, sharp point stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel needle (point style 3)
size
4 1/4 in.
size
4 in.
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isolating Immune Cells from Mouse Embryonic Skin
Ambika S, et al.
Methods in Molecular Biology (2018)
Qianxing Zou et al.
STAR protocols, 3(2), 101398-101398 (2022-05-24)
Spermatogenesis generates heterologous cell populations which, if not distinguished clearly, often hinder mechanistic and etiological studies. Here, we present a protocol to identify and isolate populations of mouse spermatogenic cells, including spermatogonial stem cells (SSCs), spermatocytes, and haploid spermatids. We
Fábio F Rosa et al.
Bio-protocol, 10(10), e3619-e3619 (2021-03-05)
Ectopic expression of transcription factor combinations has been recently demonstrated to reprogram differentiated somatic cells towards the dendritic cell (DC) lineage without reversion to a multipotent state. DCs have the ability to induce potent and long-lasting adaptive immune responses. In
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S3146-1EA04061832328508