Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 708.00 CHF 601.80 |
Informazioni su questo articolo
CHF 601.80
Prezzo di listinoCHF 708.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
R(+)-SKF-81297 hydrobromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D +15.14°, c = 0.52 in DMF(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: 6 mg/mL, DMSO: soluble
SMILES string
Br[H].Oc1cc2[C@H](CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H/t13-;/m1./s1
InChI key
RMIJGBMRNYUZRG-BTQNPOSSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 6 mg/mL, DMSO: soluble | solubility H2O: 7.5 mg/mL, DMSO: soluble | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color white | color white to light tan |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?