Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 383.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of ~2 mL Lyophilized antiserum
technique(s)
agglutination assay: 1:100-1:200, immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form fractionated antiserum |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S1389-1VL | 04061838446602 |