Vai a
S1384
N-Succinyl-Ala-Ala-Val p-nitroanilide
elastase substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H29N5O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.48
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-569-3
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C21H29N5O8/c1-11(2)18(21(32)24-14-5-7-15(8-6-14)26(33)34)25-20(31)13(4)23-19(30)12(3)22-16(27)9-10-17(28)29/h5-8,11-13,18H,9-10H2,1-4H3,(H,22,27)(H,23,30)(H,24,32)(H,25,31)(H,28,29)
InChI key
IFAOJWCXOQHSQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for human and rat leukocyte elastases
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S1384-25MG04061834742845
S1384-5MG04061832910147
S1384-50MG04061832910130