Vai a
R7632
Retinolo
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Retinol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
tutto trans-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraen-1-olo, Alcol della vitamina A, Axeroftolo, Vitamina A, Vitamina A1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 72.70
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 219.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 494.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-683-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
403040
CHF 72.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Powder with Lumps)
specific activity
~2700 U/mg
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
mp
61-63 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
General description
Il retinolo o alcol della vitamina A è la forma principale della vitamina A in circolo. Non è biologicamente attivo. Il retinolo o il retinolo completamentetransè una molecola a 20 atomi di carbonio con un anello cicloesenilico, una catena laterale con quattro doppi legami (in configurazione trans ) e un gruppo alcolico terminale.
Application
Il retinolo è stato impiegato:
  • per la sintesi dell′acido retinoico completamente transin cellule HepG2
  • per studiare l′effetto del retinolo sulla crescita di normali colonie di celle coltivate come organoidi
  • come standard per la determinazione di vitamina A nelle cellule
  • come un componente di un terreno chimicamente definito per la coltura di organi testicolari e spermatogenesi in vitro.
Biochem/physiol Actions
Il retinolo e i suoi derivati mostrano proprietà anti invecchiamento. Inoltre agisce anche da agente anti rughe. Tuttavia non è usato molto nella formulazione di cosmetici a causa della instabilità alla luce e della tendenza a irritare la pelle. Il retinolo è impiegato nella cura di dermatosi compreso l′invecchiamento della pelle causato dalla luce. La mancanza di retinolo è associata allo sviluppo di xerosi e ipercheratosi follicolare.
Il retinolo agisce come un precursore di retinoidi attivi. Viene convertito a retinaldeide e successivamente ad acido retinoico. Gli acidi retinoici tutto-trans e 9-cissono i ligandi per i ricettori del nucleo, per i ricettori di acido retinoico (RAR) e per i ricettori di retinoidi X (RXR). Questi recettori sono regolatori di trascrizione di vari geni.
Packaging
Fiala di vetro protetta dalla luce.
Flacone di vetro senza fondo. I contenuti sono all′interno del cono fuso inserito.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1777295144R5754
Retinolo synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Sigma-Aldrich
R7632
Retinolo
Retinolo ≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg
Sigma-Aldrich
17772
Retinolo
Retinolo BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Sigma-Aldrich
95144
Retinolo
9-cis-Retinal vitamin A analog
Sigma-Aldrich
R5754
9-cis-Retinal
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinolo
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. The certificate specifies a storage temperature of -20°C; are there any criteria for temperatures above or below that temperature?
    1 answer
    1. For Sigma-Aldrich products where long-term storage is advised as freezer, our labels indicate -20C. Typically freezer facilities that are used to store these products are thermostatically temperature controlled to within -10 to -25 C. This matches the recommended range indicated in the USP as freezer.
      Helpful?
  2. Is the exact weight of the substance defined in the certificate? If the answer is no, can you determine/guarantee a deviation range of the the item weight?
    1 answer
    1. The overfill tolerance for this product varies depending on the pack size. For 25 mg, the overfill tolerance is +1.0 mg. For 100 mg, the overfill tolerance is +5 mg. For 250 mg, the overfill tolerance is +10 mg. For 500 mg, the overfill tolerance is +25 mg. For 1 g, the overfill tolerance is +0.05 g.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Farmington, CT
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Reliable and fast
    The product is of high quality, and works to my satisfaction. The delivery was fast.
    Helpful?