Vai a
P7884
Pyrocatechol Violet
Powder
Sinonimo/i:
Catechol violet, Pyrocatecholsulfonphthalein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 137.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 261.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
204-088-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
353938
CHF 137.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pyrocatechol Violet, suitable for indicator
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
suitability
suitable for indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H14O7S/c20-14-7-5-11(9-16(14)22)19(12-6-8-15(21)17(23)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26/h1-10,20,22-23H,(H,24,25,26)/b19-12+
InChI key
HGPSVOAVAYJEIJ-XDHOZWIPSA-N
General description
Pyrocatechol Violet (PV) is a sulfone phthalein dye. It chelates metal ions. The metal-PV complex is bluish-violet in color.
Application
Complexometric indicator
Pyrocatechol Violet has been used in the formation of dye-metal complexes. It has also been used to determine Cu2+ chelating activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6971032675C6158
Methyl violet suitable for microscopy, mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Sigma-Aldrich
69710
Methyl violet
Crystal Violet S. No.: 785
Sigma-Aldrich
32675
Crystal Violet
Crystal Violet ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
Sigma-Aldrich
C6158
Crystal Violet
suitability
suitable for indicator
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 0.1%
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)