Vai a
P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
density gradient medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.90
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 181.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 651.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
MDL number:
CHF 79.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll® has been used in the density gradient centrifugation isolation of intact chloroplasts from green alga, decidual stromal cells and distinct populations of rooster sperm.
Percoll è costituito da particelle di silice colloidale di 15-30 nm di diametro (23% p/p in acqua) rivestite con polivinilpirrolidone (PVP). È usato nella separazione cellulare e nell′isolamento degli organuli.
Percoll è costituito da particelle di silice colloidale di 15-30 nm di diametro (23% p/p in acqua) rivestite con polivinilpirrolidone (PVP). È usato per definire gradienti di densità non tossici a bassa viscosità, bassa osmolarità utilizzabili per isolare cellule, organuli e virus. È stato usato per separare le vescicole di membrana interne ed esterne da E. coli. Percoll è isosmotico lungo tutto il gradiente, non è tossico e si rimuove con facilità dai materiali purificati.
Percoll is used in plant research for protoplast and organelle (chloroplast, mitochondria) separation.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4937P1644P6668
Percoll® suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
P7828
Percoll®
Percoll® pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4937
Percoll®
Percoll® pH 8.5-9.5 (20 °C)
Sigma-Aldrich
P1644
Percoll®
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
-
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
colloidal
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)