Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 322.00 | |
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 566.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 322.00
assay
~90%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
([Li].C(CCCCCCC\C=C/CCCCCC)(=O)SCCNC(CCNC([C@@H](C(COP(OP(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)N1C=NC=2C(N)=NC=NC12)O)OP(=O)(O)O)(=O)O)(=O)O)(C)C)O)=O)=O)
InChI
1S/C37H64N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,11-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52)/b10-9+
InChI key
QBYOCCWNZAOZTL-MDZDMXLPSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ~90% | assay ≥90% | assay 97% (CP) | assay ≥90% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P6775-10MG | 04061833264843 |
| P6775-5MG | 04061833264850 |