Typically, products of this type are packaged at or above the stated quantity. While there is no reported deviation, historical data indicates an overpack quantity of less than 100ug.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 156.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H37NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
InChI key
AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Application
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Please could you tell me if the 1mg can be used as true value for quantitation purpose ?
1 answer-