Vai a
P5960
L-Pyroglutamic acid
≥97% (titration), suitable for plant cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.60
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
202-700-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
82132
CHF 74.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Pyroglutamic acid, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y000012383160PHR2817
Pidolic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000123
Pidolic acid
Pyroglutamic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2817
Pyroglutamic Acid
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Pyroglutamic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)