Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-639-8
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
Assay:
≥97%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
assay
≥97%
drug control
USDEA Schedule IV
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Biochem/physiol Actions
Hypnotic with rapid onset; anticonvulsant at high doses; used to treat delirium tremors
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Hana Kubová et al.
Epilepsia, 46 Suppl 5, 38-42 (2005-07-01)
To test effects of paraldehyde on behavioral outcome of status epilepticus (SE) in developing rats. Motor SE was induced by LiCl-pilocarpine in rats on postnatal (P) day 12 or 25. Two hours after SE onset, animals were injected with a
Pharmacological management of convulsive status epilepticus in children.
R C Scott et al.
Developmental medicine and child neurology, 41(3), 207-210 (1999-04-21)
Audit of treatment of convulsive status epilepticus.
Jithangi Wanigasinghe et al.
The Ceylon medical journal, 53(3), 110-110 (2008-11-06)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P5520-100ML | 04061836690588 |