Vai a
P1235
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 7 mL
Sinonimo/i:
885302-0007
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 78.40
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 78.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0485P1610P0610
Dounce tissue grinder pestle Small clearance, working volume 7 mL
P1235
Dounce tissue grinder pestle
Dounce tissue grinder pestle Large clearance, working volume 2 mL
P0485
Dounce tissue grinder pestle
Dounce tissue grinder pestle Small clearance, working volume 100 mL
P1610
Dounce tissue grinder pestle
Dounce tissue grinder pestle Large clearance, working volume 7 mL
P0610
Dounce tissue grinder pestle
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
7 mL
working volume
2 mL
working volume
100 mL
working volume
7 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P1235-1EA04061833452592