Vai a
P0501
Phenolphthalein β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate
Sinonimo/i:
Phenolphthalein β-D-glucosiduronic acid, Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-D-glucosiduronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.90
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 339.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’290.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.45
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
68526
CHF 95.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
InChI key
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Application
β-glucuronidase activity was determined by the amount of phenolphthalein released from 0.01 M henolphthalein β-D-glucuronide.
Phenolphthalein β-D-glucuronide has been used as a substrate for the detection of β-D-glucuronidase activity in fecal bacteria.
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein β-D-glucuronide is a chromogenic substrate for β-glucuronidase enzyme and the resultant colored product of the reaction is measured at 552 nm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P037678555N1627
assay
≥97% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein β-D-glucuronide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P0501-25MG04061832918433
P0501-100MG04061834304081
P0501-500MG04061834304098