Vai a
N7763
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 249.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 985.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.25
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 249.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
InChI key
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for naringinase.
Application
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside has been used as a substrate to determine β-glucosidase activity. It has also been used as a substrate to measure α-L-rhamnosidase activity of Oenococcus oeni and Aspergillus terreus.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside is a substrate for determining α-L-rhamnosidase activity. The hydrolysis of 4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside by the enzyme yields 4-nitrophenol, measured at 405 nm spectrophotometrically.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N3512N0877N7006
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)