Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 40.50 | |
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 82.00 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 101.00 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 352.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7Na2O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
218-564-3
MDL number:
CHF 40.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
1-Naphthyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
form
powder
composition
phosphorous, 11.2-12.4% ICP (, anhydrous), sodium, 16.0-18.4% ICP (, anhydrous)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.2Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for determination of phosphatase.
Application
1-Naphthyl phosphate disodium salt has been used:
- as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for determining acid phosphatase activity
- in the staining of the alkaline phosphatase isoforms in 7.5% non-denaturing polyacrylamide gel
- as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for preparing acid phosphomonoesterase-reactive imprinting sheets
- as a component in the staining solution for staining the roots for determining phosphomonoesterase activity
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N7255-250MG | 04061834117919 |
| N7255-100MG | 04061834117896 |
| N7255-5G | 04061834117926 |
| N7255-1G | 04061834117902 |