Vai a
N5665
BLOCKED P-NITROPHENYL-ALPHA-D-MALTOHEPTAOSIDE
powder
Sinonimo/i:
BpNPG7
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BLOCKED P-NITROPHENYL-ALPHA-D-MALTOHEPTAOSIDE,
form
powder
Quality Segment
mol wt
1362
impurities
≤3% Water content (Karl Fischer)
color
white to yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
This product is useful as a substrate for determination of α-amylase activity. This oligosaccharide contains a blocking group at the non-reducing end, which prevents exoglucosidase from attacking the substrate molecule. Amylase can still cleave the substrate internally, which releases short p-nitrophenol-linked (pNP-linked) oligosaccharides. After removal of the blocking group, auxiliary enzymes such as glucoamylase and maltase can release the chromogen. Glucoamylase accelerates this reaction via action on the longer chains. Maltase then separates these longer chains from the pNP moiety.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
203781N1884487506
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
color
white to yellow
color
white to off-white
color
-
color
white
impurities
≤3% Water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.3% p-nitrophenol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)