Vai a
N129
Naloxone methiodide
≥98% (HPLC), opioid receptor inhibitor, solid
Sinonimo/i:
(5α,17R)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-17-(2-propenyl)-morphinanium iodide, N-Methylnaloxonium iodide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.20
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 298.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 620.00
CHF 527.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24INO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 99.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naloxone methiodide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to tan
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[H][C@]12Oc3c(O)ccc4C[C@@H]5[C@](O)(CCC1=O)[C@@]2(CC[N@+]5(C)CC=C)c34
InChI
1S/C20H23NO4.HI/c1-3-9-21(2)10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h3-5,15,18,24H,1,6-11H2,2H3;1H/t15-,18+,19+,20-,21?;/m1./s1
InChI key
ICONPJDAXITIPI-UXYWFNEESA-N
Application
Naloxone methiodide has been used as inhibitor of opioid receptor in fish and mice. Naloxone methiodide has been used to block opioid neurotransmission.
Biochem/physiol Actions
Naloxone methiodide has low affinity for opioid receptors than naloxone. Administration of naloxone inhibits opioid receptor and opioid-induced respiratory depression.
Quaternary salt of naloxone that, like the parent compound, is a nonselective antagonist at opioid receptors. It does not cross the blood-brain barrier.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N165N9412O003
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl), ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used), methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Delta opioid receptors are essential to the antiallodynic action of Β2-mimetics in a model of neuropathic pain.
Mélanie Kremer et al.
Molecular pain, 16, 1744806920912931-1744806920912931 (2020-03-27)
Helvira Melo et al.
Scientific reports, 8(1), 15551-15551 (2018-10-21)
Opioids remain the gold standard for the treatment of moderate to severe pain. However, their analgesic properties come with important side effects, including pruritus, which occurs frequently after systemic or neuraxial administration. Although part of the opioid-induced itch is mediated
Naloxone methiodide reverses opioid-induced respiratory depression and analgesia without withdrawal
Lewanowitsch Tanya and Irvine RJ
European Journal of Pharmacology, 445(1-2), 61 -667 (2002)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N129-250MG04061832557380
N129-100MG04061832557373
N129-25MG04061832557397