Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5451
L × W
30 mm × 207 mm
General description
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Features and Benefits
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Triangle Spreader
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?