Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’420.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
CHF 1’420.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
Mimetic Yellow 1 is used in affinity and protein chromatography. Mimetic Yellow 1 has been used in studies to develop a potential application in regulating fertility of the ram.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form suspension | form suspension | form suspension | form suspension |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| description 10 ml | description - | description 10 ml | description - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
R S Squire et al.
Journal of reproductive immunology, 23(2), 207-217 (1993-03-01)
Recently developed synthetic Mimetic affinity ligands were screened for their ability to purify estradiol antibody from sheep serum. One of these ligands (color coded Yellow 1) effectively separated immunoglobulin from other serum protein by negative affinity. When 1 ml antiserum
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M9063-1EA | 04061836972806 |