Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear wells, flat clear wells, polystyrene
Size:
48 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear wells, flat clear wells, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 ea (single packed)
manufacturer/tradename
Greiner 677180
size
48 wells
well volume
1.7 mL
well working volume
0.5- 1.0 mL
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Features and Benefits
- CELLSTAR® 48 Well Cell Culture Multiwell Plates enables improved cell adhesion through physical surface treatment.
- Features a lid that facilitates gas exchange with the lowest possible evaporation and significantly reduces the risk of cross-contamination.
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic.
- Suitable for all common instruments and compatible with automated systems.
- Alphanumeric well coding for easy well/sample identification.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M8937-100EA | 04061832211411 |