Vai a
M8935
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, conical bottom black polypropylene wells, non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651209
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells, polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 651209
maximum volume
340 μL
size
96 wells
working volume
335 μL
binding type
non-treated surface
General description
96W Microplate, well working volume 50-335 μL; maximum volume 340 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M8935-100EA04061832211404