Vai a
M8642
Anti-IgG di topo (molecola intera)
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-topo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ODD
Citations:
51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Gli anticorpi del sottotipo IgG sono le immunoglobuline sieriche più abbondanti del sistema immunitario. Secrete dalle cellule B, si trovano nel sangue e nei fluidi extracellulari e proteggono l′organismo dalle infezioni causate da batteri, funghi e virus. Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta che è essenziale per le difese immunitarie del neonato contro le infezioni.
L′anticorpo anti-IgG murino (molecola intera) riconosce IgG1, G2a, G2b e G3, e IgM e IgA di topo. L′identità e la purezza dell′anticorpo isolato per affinità è stabilita mediante immunoelettroforesi.
Immunogen
Siero murino normale raggruppato
Application
Di seguito sono elencate le applicazioni in cui questo anticorpo è stato utilizzato con successo e i relativi articoli peer-reviewed.
Saggio immuno-assorbente legato a un enzima (1 articolo)
L′anticorpo anti-IgG murino (molecola intera) è stato utilizzato come anticorpo secondario nell′immunofissazione a una diluizione di lavoro di 1:1000. L′anticorpo è stato utilizzato in ELISA e RIA in vari studi.
Physical form
Liofilizzato da 0,01 M di fosfato di sodio, 0,015 M di cloruro di sodio, pH 7,2
Preparation Note
Ricostituire con 0,135 M di cloruro di sodio.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8645M5899M8890
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
whole antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:70,000, quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:8
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-IgG di topo (molecola intera)
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Govert J van Dam et al.
Experimental parasitology, 135(2), 274-282 (2013-07-16)
An earlier reported laboratory assay, performed in The Netherlands, to diagnose Schistosoma infections by detection of the parasite antigen CAA in serum was converted to a more user-friendly format with dry reagents. The improved assay requires less equipment and allows
Orhan Kankavi
Acta biochimica Polonica, 50(4), 1057-1064 (2004-01-24)
The presence of surfactant proteins was investigated in the human organ of Corti, Eustachian tube and kidney tissues. It has previously been shown that lamellar bodies are present in hairy cells of organ of Corti, in the cytoplasm of secretory
Jusung Oh et al.
Theranostics, 8(12), 3189-3197 (2018-06-23)
The immunochromatographic (ICA) assay is a highly promising platform for rapid and simple detection of C-reactive protein (CRP) which is an indicator of the different phases of various diseases, as well as of inflammation and infection. However, the hook effect
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M8642-10MG04061833264102
M8642-40MG04061833264119
M8642-1MG04061834063438
M8642-5X1MG04061834063445