Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless polypropylene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
colorless polypropylene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650261
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
96W Microplate, well working volume 50-300 μL; maximum volume 355 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M8060-100EA | 04061834228547 |