Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate
Size:
1536 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 60
manufacturer/tradename
Greiner 782075
maximum volume
12.6 μL
size
1536 wells
working volume
10 μL
color
white
binding type
non-treated surface
General description
LUMITRAC™ 200: 1536 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 3-10 μL; maximum well capacity of 12.6 μL. Surface Area 2.3 MM(2)
Application
High base profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Suitable for cell work.
Other Notes
1536 well HiBase microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.100 μm.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M7561-60EA | 04061832211329 |