Vai a
M6906
Methyl 14-methylpentadecanoate
98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
14-Methylpentadecanoic acid methyl ester, Methyl isopalmitate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
assay
98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(C)C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)