Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781075
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?