Vai a
M5820
M344
≥98% (HPLC), HDAC inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-benzamide, MS 344, D237, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)-aminoheptanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 207.00
CHF 175.95
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 620.00
CHF 527.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 175.95
Prezzo di listinoCHF 207.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
M344, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
InChI key
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M344 is a HDAC inhibitor and subtype selective for HDAC6 over HDAC1.
M344 is a HDAC inhibitor; subtype selective for HDAC6 over HDAC1. M344 inhibits HDAC (IC50 = 100 nM) and also inhibits hyperacetylation of histone H4, terminal cell differentiation, transcription (γ-globin), and tumor cell death.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2224SML0741SML1639
M344 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M5820
M344
MS436 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2224
MS436
ML324 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0741
ML324
BRD3308 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1639
BRD3308
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)