Vai a
M5266
Meglumine diatrizoate
organic
Sinonimo/i:
N-Methyl-D-glucamine diatrizoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’030.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO5 · C11H9I3N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
809.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
205-024-7
MDL number:
CHF 174.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
General description
Meglumine Diatrizoate is an organic, iodinated meglumine salt form of diatrizoate. It is also known as N-Methyl-D-glucamine diatrizoate.
Application
Meglumine diatrizoate can be used to treat long-term Taenia saginata infection. [1] It has also been used to tag fecal matter and bodily fluids in a study investigating preoperative examination techniques in patients with acute colon obstruction caused by colorectal cancer. [2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9179M2004N1138
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)