Vai a
M4199
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (40-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Sinonimo/i:
MOG (40-54)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C84H127N27O21
Numero CAS:
Peso molecolare:
1851.08
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
rat
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M4324M4939M5063
biological source
rat
biological source
-
biological source
-
biological source
rat
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
P07722
solubility
deionized water: soluble
solubility
deionized water: soluble
solubility
-
solubility
-
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
rat ... Mag(29409)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oligodendrocyte myelin glycoprotein (OMgp) in rat hippocampus is depleted by chronic ethanol consumption.
Okamoto H
Neuroscience Letters (2006)
Novel pathogenic epitopes of myelin oligodendrocyte glycoprotein induce experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
Cecile Delarasse
Immunology (2013)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M4199-500UG04061833266021
M4199-1MG04061826703496