Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.18
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI key
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% |
| reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group NHS ester | functional group NHS ester | functional group NHS ester | functional group NHS ester |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M3884-10MG | 04061832862996 |