Vai a
M3183
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propan solfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
214-478-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
Quality Level
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and TAMC, tested
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
cation traces
Fe: ≤5 ppm
λ
33 % in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Una piattaforma di produzione di peptidi legati mediante ponti disolfuro nel periplasma di Escherichia coli. Questa ricerca ha sviluppato una nuova piattaforma per la produzione di peptidi legati da legame disolfuro in Escherichia coli, utilizzando il tampone MOPS per mantenere un ambiente a pH stabile, essenziale per il ripiegamento e la stabilità delle proteine nello spazio periplasmatico. La piattaforma potrebbe migliorare significativamente la produzione di peptidi di rilevanza terapeutica (Gibisch et al., 2024).
Packaging
M3183-1KT:
ogni kit contiene 3 campioni da 100G; ogni campione proviene da un unico lotto.
Other Notes
Confronta agevolmente le specifiche dei prodotti MOPS con la tabella delle specifiche MOPS.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5162M5162M1254
MOPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M3183
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M1254
MOPS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Product Information Sheet
MOPS Specification Comparison
Junji Suzuki et al.
Nature communications, 5, 4153-4153 (2014-06-14)
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria accumulate Ca(2+) within their lumens to regulate numerous cell functions. However, determining the dynamics of intraorganellar Ca(2+) has proven to be difficult. Here we describe a family of genetically encoded Ca(2+) indicators, named calcium-measuring
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M3183-25KG04061833435465
M3183-6X100G04061833611920
M3183-100G04061835546725
M3183-25G04061835546732
M3183-1KG04061835438280
M3183-6X500G04061834046431
M3183-1KT04061842429394
M3183-500G04061835546749
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf