Vai a
M2918
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
Sinonimo/i:
MNP-Glc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.31
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
InChI key
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
General description
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M2918-1G04061826060322
M2918-250MG04061832391748