Vai a
M212
Mastoparan-7
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Mas 7
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 233.00
CHF 198.05
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C67H124N18O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
1421.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 198.05
Prezzo di listinoCHF 233.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
General description
Mastoparan-7 is an analog of the mastoparan peptide. It is present in the venom of Vespula lewisii. It was originally isolated from wasp venom.[1]
Application
Mastoparan-7 has been used to study mastoparan-stimulated nucleotide binding to G proteins.[2]
Biochem/physiol Actions
Mastoparan-7 (Mas-7) stimulates the G protein subunit Gαo/i by its mode of action (to bind to the plasma membrane). It possesses antiviral activity and is associated with histamine release from mast cells. It is also involved in the induction of potent mitochondrial permeability and tumor cell cytotoxicity.[1]
Analysis Note
More potent analog of mastoparan.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
444898M213M5280
Mastoparan-7 ≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
M212
Mastoparan-7
Mastoparan A cell-permeable synthetic peptide with sequence identical to Vespula lewisii.
Sigma-Aldrich
444898
Mastoparan
Mastoparan 17 ≥96.5%, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
M213
Mastoparan 17
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96.5%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M212-1MG04061826675977