Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 121.00 | |
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 488.00 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 679.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 121.00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
157-159 °C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H
InChI key
PUCXJHNDMYZOHG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADH1A(124), ADH1B(125), ADH1C(126)
Application
- as a cytochrome P450 2E1 inhibitor[1]
- as cytochrome P450 2E1 and alcohol dehydrogenase inhibitor in 1C11 neural progenitor cells[2]
- to inhibit ethanol oxidation in VL-17A cells expressing alcohol dehydrogenase and HepG2 cells[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 98% | assay ≥99% | assay ≥98% (titration) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Gene Information human ... ADH1A(124), ADH1B(125), ADH1C(126) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form crystalline powder, powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M1387-100MG | 04061834038214 |
| M1387-1G | 04061826691663 |
| M1387-500MG | 04061832948157 |