Vai a
M109
2-Methylserotonin maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate salt, 3-(2-Aminoethyl)-2-methyl-1H-indol-5-ol maleate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
H2O: 4.5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Cc1[nH]c2ccc(O)cc2c1CCN
Gene Information
Biochem/physiol Actions
5-HT3 serotonin receptor agonist.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)