Vai a
M076000
Sulfur 42
Sinonimo/i:
Phenyl-3H-1,2,4-dithiazol-3-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 215.00
2 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 244.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NOS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 215.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
for DNA synthesis
Quality Level
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
packaging
pkg of 1 g M076000-1G, 2 g of 2 g M076000-2G
impurities
≤0.1% water content (Karl Fischer)
color
faintly yellow to yellow
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1SSC(C2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C8H5NOS2/c10-8-9-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LKDWQHQNDDNHSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfur 42 is a sulfurization reagent.
Application
Sulfur 42 is suitable for use instead of an Oxidizer during the synthesis cycle to manufacture thioated oligonucleotides.
Features and Benefits
  • Sulfur 42 is at least 4 times more reactive than Beaucage reagent or PADS
  • Crystalline powder
  • Odourless, no foul smell
  • Solubility in ACN up to 0.28M at (+10 °C); no need to applied a co-solvent like in DCM, THF
  • The solvent for the dissolution of the reagent should be dry (< 50 ppm) in order to minimize P=O impurities
  • Stable in ACN solution for at least 21 days
  • Recommended reaction time for the sulfurization in oligonucleotide synthesis for a 0.1M solution is 60 sec
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
215236213292157767
Sulfur 42
Sigma-Aldrich
M076000
Sulfur 42
Sulfur reagent grade, purified by sublimation, -100&#160;mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
215236
Sulfur
sulfur powder 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
213292
sulfur powder
packaging
pkg of 1 g M076000-1G, 2 g of 2 g M076000-2G
packaging
-
packaging
-
packaging
-
form
solid
form
powder
form
powder or flakes
form
liquid
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
-
assay
99.998% trace metals basis
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.1% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M076000-1G04061826667163
M076000-C04061826591895
M076000-2G04061833444771
M076000-0004061826591888