Vai a
M0443
Mirtazapine
≥98% (HPLC), 5-HT2 antagonist; 5-HT3, H1 and α2 antagonist, powder
Sinonimo/i:
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 210.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 573.00
CHF 487.05
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 210.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mirtazapine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Mirtazapine agonizes selective adrenergic and serotonergic receptors so that both NE release and 5-HT1A mediated serotonergic signaling are increased.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR89521444279M-128
Mirtazapine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M0443
Mirtazapine
Mirtazapine certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR8952
Mirtazapine
Mirtazapine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1444279
Mirtazapine
Mirtazapine solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
M-128
Mirtazapine solution
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412), Drd1a(24316), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirtazapine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M0443-10MG04061833993170
M0443-50MG04061832082806