Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 53.40 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- thyroid cancer cell lines
- macrophage-like DH82 cells
- vero CCL-81 cells
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components glucose: 1.0 g/L (Dextro) | components sodium pyruvate: no | components phenol red: 0.011 g/L | components stable glutamine: yes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0325-500ML | 04061837847264 |