Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 357.00 CHF 303.45 |
Informazioni su questo articolo
CHF 303.45
Prezzo di listinoCHF 357.00Risparmia il 15%storage temp.
−20°C
Quality Segment
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)44-20-10(5-29)42-23(39)11(27-8(3)30)21(20)45-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23?,24-,25-,26-/m0/s1
InChI key
OXNGKCPRVRBHPO-VIXGDSECSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?