Vai a
L5502
Lys-Lys dihydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Dilysine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 338.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26N4O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.28
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 338.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Lys-Lys dihydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H26N4O3.ClH/c13-7-3-1-5-9(15)11(17)16-10(12(18)19)6-2-4-8-14;/h9-10H,1-8,13-15H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
InChI key
ROGKVZGKYWMMAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Lysyllysine (Lys-Lys) may be used in studies of prebiotically relevant Salt-Induced Peptide Formation (SIPF) and in for physical chemical analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L890196629C3647
Lys-Lys-Lys ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
L8901
Lys-Lys-Lys
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L5502-100MG04061832885919
L5502-250MG04061832885926