Vai a
L1663
Lidocaine N-ethyl chloride
sodium channel blocker
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl) triethylammonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 413.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 590.00
CHF 501.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27N2OCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
CHF 413.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1444C4382D2926
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L1663-500MG04061832574783
L1663-1G04061826226247