Vai a
L0645
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
≥99% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
247-625-7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Lysine methyl ester dihydrochloride,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)CCCCN
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;1H
InChI key
FORVAIDSGSLRPX-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Lysine methyl ester is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T5898G3267T7254
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L0645-25G04061832416748
L0645-5G04061833948903