Vai a
K4394
PKF118-310
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,6-Dimethyl-pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(1H,6H)-dione, Toxoflavin, Xanthothricin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 151.00
CHF 128.35
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 584.00
CHF 496.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 128.35
Prezzo di listinoCHF 151.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1N=CN=C(C1=N2)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
InChI key
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PKF118-310 is an antagonist of the Tcf4/b-catenin signaling. The compound disrupts the Tcf4/b-catenin complex and inhibits expression of Tcf4 responsive genes. PKF118-310 inhibits expression of survivin and induces apoptosis in HCC, colon tumor and lymphocytic leukemia cell lines.
PKF118-310 is a Tcf4/b-catenin antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1142PZ0111SML1382
PKF118-310 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K4394
PKF118-310
VU0071063 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1142
VU0071063
PD-407824 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0111
PD-407824
XMD8-92 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1382
XMD8-92
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)